Polyethylene glycol 2,000
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0154.1 0154.2
ROTH0154.1EA 0 EUR
ROTH0154.1 ROTH0154.2
Polyethylene glycol 2,000
Polyethylene glycol 2,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Smeltpunt: 49…52 °C
Dichtheid: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2