Polyethylene glycol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07484.1000
8.07484.5000
8.07484.1000EA
53.9
EUR
8.07484.1000
8.07484.5000
Polyethylene glycol 300 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol 300
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Smeltpunt: –15…–10 °C Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 220 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081839 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |