Polyethylene glycol 400
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
PEG 400
B21992.0B
B21992.30
B21992.0BEA
69.5
EUR
B21992.0B
B21992.30
Polyethylene glycol 400
Polyethylene glycol 400
CAS No.: 25322-68-3
Molecular Formula: H(OCH2CH2)nOH
Flash Point: 240°(464°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Odourless
pH: 5-7
Melting Point: 4-8°
Merck Reference: 14,7568
MDL No.: MFCD01779601
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 4…8 °C Dichtheid: 1,126 Vlampunt: 240 °C (464 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00081839 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 Merck Index: 14,7568 |