Polyethylene glycol 400
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0144.1 0144.2
ROTH0144.1EA 0 EUR
ROTH0144.1 ROTH0144.2
Polyethylene glycol 400
Polyethylene glycol 400
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 4…8 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081839
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2