Polyethylene glycol 4,000
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: PEG 4000
0156.1 0156.2
ROTH0156.1EA 0 EUR
ROTH0156.1 ROTH0156.2
Polyethylene glycol 4,000
Polyethylene glycol 4,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 53…58 °C
Dichtheid: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01779612
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2