Polyethylene glycol 40,000
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
33139.01 33139.02
SERA33139.01EA 34 EUR
SERA33139.01 SERA33139.02
Polyethylene glycol 40,000
Polyethylene glycol 40,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 40000 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2