Polyethylene glycol 6,000, Calbiochem®
Leverancier: Merck Millipore Calbiochem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
PEG 6,000, PEG 6000
528877-1
528877-100
528877-1EA
237
EUR
528877-1
528877-100
Polyethylene glycol 6,000, Calbiochem®
Polyethylene glycol 6,000
Formule:
H(OCH₂CH₂)nOH MW: 6000 g/mol Kookpunt: ∼250 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 55…62 °C Dichtheid: 1.13 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01779614 CAS nummer: 25322-68-3 EINECS: 500-038-2 |