Polyethylene glycol 8,000
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0263.1 0263.2 0263.3
ROTH0263.1EA 0 EUR
ROTH0263.1 ROTH0263.2 ROTH0263.3
Polyethylene glycol 8,000
Polyethylene glycol 8,000
Formule: H(OCH₂CH₂)nOH
Kookpunt: 250 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01779615
CAS nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
Merck Index: 12,07729