TRITON™ X-100
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
CAS No.: 9002-93-1
Formula Weight: ca. 625
Flash Point: 180°(356°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.061
Refractive Index: 1.4900
Odour: Mild
Melting Point: ca 5°
Boiling Point:
Wasmiddel, gelijkwaardig aan Nonidet P-40
Kookpunt:
>250 °C Smeltpunt: ∼ 5 °C Dichtheid: 1,061 Vlampunt: 180 °C (356 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00132505 CAS nummer: 9002-93-1 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,6761 |