TRITON™ X-100, reagent Biochemistry
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
0694-1LEA 124 EUR
0694-1L 0694-4L
TRITON™ X-100, reagent Biochemistry
TRITON™ X-100
Niet-ionisch wasmiddel scheidt op efficiënte wijze hydrofiele eiwitten van membraanoverspannende, hydrofobe eiwitten zonder de biologische activiteit te veranderen.
Kookpunt: >200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 251°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Specification Test Results
pH (5%, Water) @25 °C 6 – 8
Kleur (APHA) ≤100