TRITON™ X-100, Proteomics Grade
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M143-1LEA
80.3
EUR
M143-1L
M143-4L
TRITON™ X-100, Proteomics Grade
TRITON™ X-100
Niet-ionisch wasmiddel scheidt op efficiënte wijze hydrofiele eiwitten van membraanoverspannende, hydrofobe eiwitten zonder de biologische activiteit te veranderen.
- Hoge zuiverheid en proteasevrij
- Geschikt voor de meeste biologische toepassingen
Deze detergentia hebben ongeladen hydrofiele groepen en zijn zachte, niet-denaturerende detergentia, ideaal voor het bestuderen van de conformatie en functie van eiwitten, omdat ze de secundaire en tertiaire structuur intact houden.
Kookpunt:
Smeltpunt: 6 °C Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 251 °C (closed cup) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00132505 CAS nummer: 9002-93-1 ADR: 9,III Merck Index: 13,06793 |
Specification Test Results
Protease |