TRITON™ X-100 analytical reagent, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08603.1000
1.08603.2500
1.08603.6025
1.08603.1000EA
140
EUR
1.08603.1000
1.08603.2500
1.08603.6025
TRITON™ X-100 analytical reagent, Millipore®
TRITON™ X-100
Kookpunt:
>200 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00132505 CAS nummer: 9036-19-5 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,06793 |
Specification Test Results
Water (acc. to Karl Fischer) |