TRITON™ X-100, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
1.08643.6190 1.08643.1000 1.08643.2500 1.08643.6025
1.08643.6190EA 0 EUR
1.08643.6190 1.08643.1000 1.08643.2500 1.08643.6025
TRITON™ X-100, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur. BiopharmaceuticalProduction, SAFC®
TRITON™ X-100
Specificaties voor elementaire onzuiverheden zijn vastgesteld met inachtneming van ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Het is niet waarschijnlijk dat elementen van klasse 1-3 aanwezig zijn boven de limiet van ICH Q3D optie 1, tenzij gespecificeerd en aangegeven (*).
Certificaten: Komt overeen met Octoxinol Ph. Eur.
Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 251°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793
Order Now
Specification Test Results
Assay (HPLC) 90.0 - 110.0 %
Identiteit (IR-spectrum) slaagt voor de test
Identiteit (Clound punt) slaagt voor de test
Verschijning Vrijwel heldere, bijna kleurloze tot licht gelige vloeistof (≤ 100 Hazen).
Dichtheid (d 20/4) 1,064 - 1,067
Zuurtegeraad of alkaliteit slaagt voor de test
pH-waarde (10 g/l in KCl(1g/l)) 6,0 - 8,0
Cloud punt 63 - 69 °C
Chloride (Cl) ≤ 50 ppm
Fosfaat (PO₄) ≤ 1000 ppm
Sulfaat (SO₄) ≤ 50 ppm
Zware metalen (als Pb) ≤ 10 ppm
K (Kalium) ≤ 1000 ppm
Na (Natrium) ≤ 1000 ppm
Acetaldehyde (GC) ≤ 5 ppm
Dioxaan (GC) ≤ 10 ppm
Ethyleenglycol (GC) ≤ 620 ppm
Ethyleenoxide (GC) ≤ 1 ppm
Formaldehyde ≤ 5 ppm
Gemiddeld aantal oxyethyleengroepen (H-NMR) 43747
Andere resterende oplosmiddelen (ICH Q3C) slaagt voor de test
Hydroxylwaarde 85 - 101
As (600 °C) ≤ 0,2
Sulfated as (600 °C) ≤ 0,4
Water (volgens Karl Fischer) ≤ 0,2
Bacteriële endotoxinen ≤ 100 I.U./ml
TAMC (Total aerobic microbial count) ≤ 10²
TYMC (totaal aantal gisten en schimmels) ≤ 10²