TRITON™ X-100
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
6683.1 6683.2
ROTH6683.1EA 0 EUR
ROTH6683.1 ROTH6683.2
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6
Dichtheid: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 251°C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Merck Index: 13,06793