TRITON™ X-100
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
37238.01 37238.02
SERA37238.01EA 0 EUR
SERA37238.01 SERA37238.02
TRITON™ X-100
TRITON™ X-100
Kookpunt: ∼200 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00132505
CAS nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,06793