Paraformaldehyde 97
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Polyoxymethylene
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
A11313.0CEA 268 EUR
A11313.0C A11313.0E A11313.22 A11313.36 A11313.PG
Paraformaldehyde 97
Paraformaldehyde
Formule: (CH₂O)n
Kookpunt: 135…136 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 120…170 °C (ontbinding)
Dichtheid: 1.30
Vlampunt: 71 °C (159 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133991
CAS nummer: 30525-89-4
EINECS: 200-001-8
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 14,7025