Paraformaldehyde
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Polyoxymethylene
0335.1 0335.2 0335.3 0335.4
ROTH0335.1EA 0 EUR
ROTH0335.1 ROTH0335.2 ROTH0335.3 ROTH0335.4
Paraformaldehyde
Paraformaldehyde
Formule: (CH₂O)n
Kookpunt: 135…136 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 123
Dichtheid: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 70
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133991
CAS nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,07096