Paraformaldehyde
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Polyoxymethylene
31628.01 31628.02
SERA31628.01EA 20 EUR
SERA31628.01 SERA31628.02
Paraformaldehyde
Paraformaldehyde
Formule: (CH₂O)n
Kookpunt: 135…136 °C (13 mmHg)
Smeltpunt: 123 °C
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00133991
CAS nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096