L(+)-Asparagine monohydrate
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A1668.0100
A1668.1000
A1668.0100EA
26.7
EUR
A1668.0100
A1668.1000
L(+)-Asparagine monohydrate
L(+)-Asparagine monohydrate
Formule:
C₄H₈N₂O₃·1H₂O Smeltpunt: 215…217 °C Dichtheid: 1,567 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151038 CAS nummer: 5794-13-8 EINECS: 200-735-9 Merck Index: 14,00837 |