Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sorbitan monooleate, ethoxylated, Polyoxyethylene-80-Sorbitan Monolaurate, Polyoxyethylene (20) sorbitan monooleate
28830.291EA 76.2 EUR
28830.291 28830.260 28830.320 28830.460
Polysorbate 80, GPR RECTAPUR®
Polysorbate 80
Kookpunt: >100 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 1.062 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 149 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00082107
CAS nummer: 9005-65-6
EINECS: 500-019-9
Order Now
Specification Test Results
Identification Passes test
Density (20/4) 1.070 - 1.090
Hydroxyl value 65 - 80
Saponification value 45 - 55
Acid value Max 2 mg KOH/g
Water content Max 3%