Polysorbate 80
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SERA33116.01EA
0
EUR
SERA33116.01
SERA33116.02
Polysorbate 80
Polysorbate 80
Smeltpunt:
100 °C Vlampunt: 113 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00082107 CAS nummer: 9005-65-6 EINECS: 500-019-9 |