Polysorbate 20
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L15029.AE
L15029.AP
L15029.AEEA
24.8
EUR
L15029.AE
L15029.AP
Polysorbate 20
Polysorbate 20
CAS No.: 9005-64-5
Molecular Formula: C58H114O26
Flash Point:
Formule:
C₅₈H₁₁₄O₂₆ Kookpunt: >100 °C Dichtheid: 1,105 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00165986 CAS nummer: 9005-64-5 EINECS: 500-018-3 |