Tween® 20 (Polysorbate)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
9127.1 9127.2
ROTH9127.1EA 0 EUR
ROTH9127.1 ROTH9127.2
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Formule: C₅₈H₁₁₄O₂₆
MW: 1227.53 g/mol
Dichtheid: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00165986
CAS nummer: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3