Polysorbate 40
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sorbitan monopalmitate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
L15030.AE L15030.AP
L15030.AEEA 22.3 EUR
L15030.AE L15030.AP
Polysorbate 40
Polysorbate 40
CAS No.: 9005-66-7 Molecular Formula: C62H122O26 Refractive Index: 1.4700 MDL No.: MFCD00165345
Formule: C₆₂H₁₂₂O₂₆
Dichtheid: 1,090
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00165345
CAS nummer: 9005-66-7