Tween® 40 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22185.0500
8.22185.1000
8.22185.0500EA
88.7
EUR
8.22185.0500
8.22185.1000
Tween® 40 (Polysorbate) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Tween® 40 (Polysorbate)
Formule:
C₆₂H₁₂₂O₂₆ Kookpunt: ∼100 °C (1013 hPa) Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >149 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00165345 CAS nummer: 9005-66-7 |
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Boiling Point |
|
Flash Point |
|
Density | 1.09 g/cm3 (20 °C) |