Polysorbate 60
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Sorbitan monostearate, ethoxylated, Polyoxyethylene sorbitan monostearate
L15031.AE L15031.AP
L15031.AEEA 22.9 EUR
L15031.AE L15031.AP
Polysorbate 60
Polysorbate 60
CAS No.: 9005-67-8 Molecular Formula: C64H126O26 Flash Point: 150°(302°F) Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD01780110
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Dichtheid: 1.080
Vlampunt: >150 °C (302 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01780110
CAS nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4
Merck Index: 14,7582