Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
8.17076.2500 8.17076.9050
8.17076.2500EA 322 EUR
8.17076.2500 8.17076.9050
Tween® 60 (Polysorbate), EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., JPE, NF, SAFC®
Tween® 60 (Polysorbate)
Formule: C₆₄H₁₂₆O₂₆
Kookpunt: ∼110 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01780110
CAS nummer: 9005-67-8
EINECS: 500-020-4