Tween® 85 (Polysorbate)
Leverancier: MP Biomedicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0215248780 0215248790
ICNA0215248780EA 29.6 EUR
ICNA0215248780 ICNA0215248790
Tween® 85 (Polysorbate)
Tween® 85 (Polysorbate)
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01779641
CAS nummer: 9005-70-3