Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 24,000 (K25)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4606.1 4606.2
ROTH4606.1EA 0 EUR
ROTH4606.1 ROTH4606.2
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 24,000 (K25)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076626
CAS nummer: 9003-39-8