Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
39609.01 39609.02
SERA39609.01EA 0 EUR
SERA39609.01 SERA39609.02
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 360,000 (K90)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076626
CAS nummer: 9003-39-8
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable