Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Povidone, Polyvinylpyrrolidon, Polyvidone, PVP
4607.1 4607.2
ROTH4607.1EA 0 EUR
ROTH4607.1 ROTH4607.2
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 40,000 (K30)
Polyvinylpyrrolidone
Formule: (C₆H₉NO)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076626
CAS nummer: 9003-39-8