Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
A14315.22EA 30.7 EUR
A14315.22 A14315.36 A14315.0E
Polyvinylpyrrolidone, M.W. ∼ 58,000 (K29-32)
Polyvinylpyrrolidone
CAS No.: 9003-39-8 Molecular Formula: (C6H9NO)n Merck Reference: 14,7697 MDL No.: MFCD00149016
Formule: (C₆H₉NO)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01076626
CAS nummer: 9003-39-8
Merck Index: 14,7697