(±)-2-Chloorpropionzuur ≥94%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12860.22
A12860.36
A12860.22EA
25.4
EUR
A12860.22
A12860.36
(±)-2-Chloorpropionzuur ≥94%
(±)-2-Chloorpropionzuur
Purity: 94%
CAS No.: 598-78-7
Molecular Formula: C3H5ClO2
Formula Weight: 108.53
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4350
Melting Point: -13°
Boiling Point: 78-80°/11mm
Beilstein Reference: 1720259
UN No.: 2511
MDL No.: MFCD00004224
Formule:
C₃H₅ClO₂ Kookpunt: 78…80 °C (11 mmHg) Smeltpunt: –13 °C Dichtheid: 1,262 Vlampunt: 101 °C (213 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004224 CAS nummer: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8,III |