(±)-2-Chloorpropionzuur
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
SB01780.1
SB01780.10
MAYBSB01780.1EA
0
EUR
MAYBSB01780.1
MAYBSB01780.10
(±)-2-Chloorpropionzuur
(±)-2-Chloorpropionzuur
Formule:
C₃H₅ClO₂ Kookpunt: 180 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 1,27 g/cm³ (20 °C) |
MDL Nummer:
MFCD00004224 CAS nummer: 598-78-7 EINECS: 209-952-3 UN: 2511 ADR: 8,III |