(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
148120010 148120250 148125000 148120025
ACRO148120010EA 96.4 EUR
ACRO148120010 ACRO148120250 ACRO148125000 ACRO148120025
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol 99%
(±)-3-Chloro-1,2-propanediol
Formule: C₃H₇ClO₂
Kookpunt: 213 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –40 °C
Dichtheid: 1,322 g/cm³
Vlampunt: 135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004712
CAS nummer: 96-24-2
EINECS: 202-492-4
UN: 2689
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02164
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %