1,5-Diiodopentane ≥97% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Stabilisatie: Stabilised with copper
A17298.14 A17298.22
A17298.14EA 60.5 EUR
A17298.14 A17298.22
1,5-Diiodopentane ≥97% stabilised
1,5-Diiodopentane
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 628-77-3 Molecular Formula: I(CH2)5I Formula Weight: 323.94 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6012 Boiling Point: 128-130°/10mm Beilstein Reference: 1697281 MDL No.: MFCD00001101
Formule: C₅H₁₀I₂
Kookpunt: 128…130 °C (10 mmHg)
Smeltpunt: 9 °C
Dichtheid: 2,176
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001101
CAS nummer: 628-77-3
EINECS: 211-054-1