N-Methylethylenediamine 95% stabilised
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-Aminoethylmethylamine, N1-Methylethane-1,2-diamine
Stabilisatie:
Stabilised with potassium hydroxide
A12165.06
A12165.14
A12165.22
A12165.06EA
61.6
EUR
A12165.06
A12165.14
A12165.22
N-Methylethylenediamine 95% stabilised
N-Methylethylenediamine
Formule:
C₃H₁₀N₂ Kookpunt: 114…116 °C Dichtheid: 0,851 Vlampunt: 41 °C (105 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008165 CAS nummer: 109-81-9 EINECS: 203-707-4 UN: 2734 ADR: 8,II |