DL-Lithium lactate
Leverancier: Serva
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
DL-Lactic acid lithium salt, (±)-2-Hydroxypropanoic acid lithium salt, Lithium 2-hydroxypropanoate, (±)-2-Hydroxypropionic acid lithium salt, (±)-Lactic acid lithium salt
29742.01
29742.02
SERA29742.01EA
0
EUR
SERA29742.01
SERA29742.02
DL-Lithium lactate
DL-Lithium lactate
Formule:
H₃CCH(OH)COOLi Smeltpunt: 300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00065399 CAS nummer: 867-55-0 EINECS: 212-761-8 |