DL-Malic acid, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00382.0250 1.00382.1000
1.00382.0250EA 66.1 EUR
1.00382.0250 1.00382.1000
DL-Malic acid, Millipore®
DL-Malic acid
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kookpunt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 131…132 °C
Dichtheid: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064212
CAS nummer: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable