DL-Malic acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
3034.1 3034.2
ROTH3034.1EA 18.5 EUR
ROTH3034.1 ROTH3034.2
DL-Malic acid
DL-Malic acid
Formule: HOOCCH(OH)CH₂COOH
Kookpunt: 306 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 131…132 °C
Dichtheid: 1,601 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064212
CAS nummer: 617-48-1
EINECS: 210-514-9
Merck Index: 13,05730
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=920b54632a869bc5df22624fb9fecd4d11cae65e&vid=278193678126274041defdc0bd71c7c40efb3085&prid=web&clid=SAPDAM