3-Iodopropionic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Iodopropanoic acid, 3-Iodopropionicacid
L02655.06 L02655.14
L02655.06EA 24.8 EUR
L02655.06 L02655.14
3-Iodopropionic acid ≥99%
3-Iodopropionic acid
Purity: 99% CAS No.: 141-76-4 Molecular Formula: ICH2CH2CO2H Formula Weight: 199.98 Melting Point: 80-83° Beilstein Reference: 1699514 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002765
Formule: C₃H₅IO₂
MW: 199.98 g/mol
Kookpunt: 260
Smeltpunt: 80…83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002765
CAS nummer: 141-76-4
EINECS: 205-499-0
UN: 3261
ADR: 8 III