(±)-2-Amino-1-propanol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DL-Alaninol, 2-aminopropan-1-ol, DL-2-Amino-1-propanol
L03608.06 L03608.14
L03608.06EA 42.3 EUR
L03608.06 L03608.14
(±)-2-Amino-1-propanol 98%
(±)-2-Amino-1-propanol
Purity: 98% CAS No.: 6168-72-5 Molecular Formula: C3H9NO Formula Weight: 75.11 Flash Point: 83°(181°F) Refractive Index: 1.4495 Melting Point: 8° Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 1209234 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008085
Formule: C₃H₉NO
Kookpunt: 174…176 °C
Smeltpunt: 8 °C
Dichtheid: 0,965
Vlampunt: 83 °C (181 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008085
CAS nummer: 6168-72-5
EINECS: 228-207-3
ADR: 8,III
Merck Index: 12,00488