Mequinol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
p-Methoxyphenol, Mequinol, 4-Methoxyphenol, 1-Hydroxy-4-methoxybenzene, 4-Hydroxyanisole
126000010
126001000
126005000
126000051
126000250
ACRO126000010EA
131
EUR
ACRO126000010
ACRO126001000
ACRO126005000
ACRO126000051
ACRO126000250
Mequinol 99%
Mequinol
Formule:
C₇H₈O₂ MW: 124.14 g/mol Kookpunt: 243 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 56…57 °C Vlampunt: 133 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002332 CAS nummer: 150-76-5 EINECS: 205-769-8 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 54 to 57 °C |
GC | ≥98.5 % |