(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
(±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
104420250
104421000
104420050
104422500
ACRO104420250EA
68.9
EUR
ACRO104420250
ACRO104421000
ACRO104420050
ACRO104422500
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 98%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Formule:
C₃H₉NO₂ Kookpunt: 264…265 °C (739 mmHg) Dichtheid: 1,17 g/cm³ Vlampunt: 155 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008140 CAS nummer: 616-30-8 EINECS: 210-475-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4900 to 1.4940 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.5 % (K.F.) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |