(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-3-Amino-1,2-dihydroxy propane, 3-Amino-1,2-propanediol
B22672.14 B22672.22 B22672.36
B22672.14EA 67.7 EUR
B22672.14 B22672.22 B22672.36
(±)-3-Amino-1,2-propanediol 97%
(±)-3-Amino-1,2-propanediol
Purity: 97% CAS No.: 616-30-8 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Flash Point: 186°(366°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 264-266°/739mm Beilstein Reference: 1719121 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008140
Formule: C₃H₉NO₂
Kookpunt: 264…266 °C (739 mmHg)
Dichtheid: 1,186
Vlampunt: 186 °C (366 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008140
CAS nummer: 616-30-8
EINECS: 210-475-8
ADR: 8,III