(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethoxy-2-propanol, (±)-Monopropylene glycol ethyl ether
259050010 259050025 259050100
ACRO259050010EA 57.6 EUR
ACRO259050010 ACRO259050025 ACRO259050100
(±)-1-Ethoxy-2-propanol 95%
(±)-1-Ethoxy-2-propanol
Formule: C₅H₁₂O₂
Kookpunt: 132 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –100 °C
Dichtheid: 0,897 g/cm³
Vlampunt: 42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00067050
CAS nummer: 1569-02-4
EINECS: 216-374-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4090 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥94 % Remark: balance 2-ethoxy-1-propanol