(±)-1-Methoxy-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.16738.6025
1.16738.9190
1.16738.1000
1.16738.6025EA
744
EUR
1.16738.6025
1.16738.9190
1.16738.1000
(±)-1-Methoxy-2-propanol, EMPLURA®, Supelco®
(±)-1-Methoxy-2-propanol
Formule:
CH₃CH(OH)CH₂OCH₃ Kookpunt: 119,6 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –97 °C Dichtheid: 0,92 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 31 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004537 CAS nummer: 107-98-2 EINECS: 203-539-1 UN: 3092 ADR: 3, |