3-Mercapto-1,2-propanediol
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: alpha-Thioglycerol, α-Monothioglycerol, Monothioglycerol, (±)-3-Mercapto-1,2-dihydroxy propane, 1-Thioglycerol, (±)-α-Monothioglycerine, (±)-1-Thioglycerine, (±)-3-Mercapto-1,2-propanediol
28637.01 28637.02
SERA28637.01EA 0 EUR
SERA28637.01 SERA28637.02
3-Mercapto-1,2-propanediol
3-Mercapto-1,2-propanediol
Formule: C₃H₈O₂S
MW: 108.16 g/mol
Kookpunt: 118
Dichtheid: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004879
CAS nummer: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471