DL-Valine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
H-DL-Val-OH, (±)-Valine, 2-Amino-3-methylbutanoic acid
4031331.0025
4031331.0100
BACE4031331.0025EA
0
EUR
BACE4031331.0025
BACE4031331.0100
DL-Valine
DL-Valine
Formule:
C₅H₁₁NO₂ MW: 117.15 g/mol Kookpunt: 217 Smeltpunt: 86 Dichtheid: 1.352 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004267 CAS nummer: 516-06-3 EINECS: 208-220-0 Merck Index: 12,10046 |