(±)-2-Ethyl-1-hexanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 104-76-7
Molecular Formula: C8H18O
Formula Weight: 130.23
Flash Point: 77°(171°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Mild
Melting Point: -76°
Boiling Point: 183-186°
Beilstein Reference: 1719280
Merck Reference: 14,3808
MDL No.: MFCD00004746
Formule:
CH₃(CH₂)₃CH(C₂H₅)CH₂OH Kookpunt: 183…186 °C Smeltpunt: –76 °C Dichtheid: 0,833 Vlampunt: 77 °C (171 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004746 CAS nummer: 104-76-7 EINECS: 203-234-3 Bereik: 01-2119487289-20 Merck Index: 14,3808 |